Merck
192198
Sigma-Aldrich
2,4,6-トリイソプロピルベンゼンスルホニルヒドラジド
90%
別名:
2,4,6-トリイソプロピルベンゼンスルホノヒドラジド, TPSH, トリシルヒドラジド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2CH]3C6H2SO2NHNH2
CAS番号:
分子量:
298.44
Beilstein:
2145001
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
90%
形状
powder
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
官能基
hydrazine
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)S(=O)(=O)NN
InChI
1S/C15H26N2O2S/c1-9(2)12-7-13(10(3)4)15(20(18,19)17-16)14(8-12)11(5)6/h7-11,17H,16H2,1-6H3
InChI Key
UGRVYFQFDZRNMQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2,4,6-トリイソプロピルベンゼンスルホニルヒドラジド(TPSH)は、ジアゼンの最良の原料です。塩基の存在下で、ジアゼン(ジイミド)をin situで生成することにより、アルケンやその他の二重結合を還元する選択的還元剤として使用できます。TPSH還元法は、エステル、ケトン、有機金属錯体などの官能基に強いため、高分子や天然物の合成に有効に用いられています。また、ケトンやアルデヒドと縮合反応して対応するヒドラゾンを生じ、ヒドラゾンはジアゾアルカン、カルベン、カルベニウムイオン、アルキルリチウムなどの反応性中間体に変換されます。
以下を合成するための試薬として使用できます:
  • N-アルキルインドール/ピロールの分子内シクロプロパン化による含窒素多環化合物。
  • 臭化ビニルのスルホニル化反応によるビニルスルホン。
  • 対応するヒドラゾンの生成を介したカルボニル化合物由来のニトリル誘導体。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
192198-VAR:
192198-1G:
192198-BULK:
192198-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonylhydrazide
Chamberlin AR, et al.
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition null
Cobalt (II) Porphyrin-Catalyzed Intramolecular Cyclopropanation of N-Alkyl Indoles/Pyrroles with Alkylcarbene: Efficient Synthesis of Polycyclic N-Heterocycles
Reddy AR, et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 55(5), 1810-1815 (2016)
2, 4, 6-Tri-isopropylbenzenesulphonyl hydrazide: A convenient source of di-imide
Cusack NJ, et al.
Tetrahedron, 32(17) (1976)
The asymmetric synthesis of cyclopentane derivatives by palladium-catalyzed coupling of prochiral alkylboron compounds.
Cho SY and Shibasaki M.
Tetrahedron Asymmetry, 9(21), 3751-3754 (1998)
Synthesis and x-ray crystal structure of anti-dithia [3.3](2.6) triquinacenophane.
Roberts WP and Shoham G.
Tetrahedron Letters, 22(49), 4895-4898 (1981)