Merck
164798
Sigma-Aldrich
トリフルオロメタンスルホニルクロリド
≥99%
別名:
トリフリルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3SO2Cl
CAS番号:
分子量:
168.52
Beilstein:
1812106
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
10.36 psi ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.334 (lit.)
bp
29-32 °C (lit.)
密度
1.583 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/CClF3O2S/c2-8(6,7)1(3,4)5
InChI Key
GRGCWBWNLSTIEN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
トリフルオロメタンスルホニルクロリドは、以下に使用できます。
  • 複素環、アレーンおよびヘテロアレーンのフルオロアルキル化用のトリフルオロメチル化剤。
  • アルコールのスルホン化剤。
  • カルボアニオンの塩素化剤。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
Jan Code
164798-25G:
164798-BULK:
164798-5G:
164798-VAR:
164798-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 627-627 (1991)
Marleen Häring et al.
The Journal of organic chemistry, 83(15), 7928-7938 (2018-05-29)
In this work, we demonstrate that useful C-C bond-forming photoredox catalysis can be performed in air using easily prepared gel networks as reaction media to give similar results as are obtained under inert atmosphere conditions. These reactions are completely inhibited
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1339-1339 (1994)