アプリケーション
トリフルオロメタンスルフィン酸亜鉛(TFMS)はヘテロ環の簡単で迅速な多様化のためフィル・バランが開発したスルフィン酸亜鉛ツールボックスの一部です。
複素環の実質的および固有の炭素-水素官能基化
フィル S.バラン教授の教授と製品のポータルでさらに詳細について知ることができます。
複素環の実質的および固有の炭素-水素官能基化
フィル S.バラン教授の教授と製品のポータルでさらに詳細について知ることができます。
関連事項
この製品についてはよくある質問が利用できます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
771406-BULK:
771406-100MG:
771406-100MG-KC:
771406-1100MG-KC:
771406-1G:
771406-10G:
771406-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of the American Chemical Society, 135(32), 12122-12134 (2013-07-19)
Radical addition processes can be ideally suited for the direct functionalization of heteroaromatic bases, yet these processes are only sparsely used due to the perception of poor or unreliable control of regiochemistry. A systematic investigation of factors affecting the regiochemistry
Nature, 492(7427), 95-99 (2012-12-04)
Nitrogen-rich heterocyclic compounds have had a profound effect on human health because these chemical motifs are found in a large number of drugs used to combat a broad range of diseases and pathophysiological conditions. Advances in transition-metal-mediated cross-coupling have simplified
資料
Rapidly diversify (hetero)aromatic scaffolds for chemical industry needs amid resource and time constraints, ensuring efficiency.
芳香族および芳香族ヘテロ環化合物の合成は、化学工業の中核となるテーマです。新しい分子構造への要求がますます増加する中で、どの研究プロジェクトにおいてもコストの削減や開発のスピードアップが求められており、芳香族(ヘテロ環)骨格を多様化する迅速な手法が必要とされています。