Merck
767840
Sigma-Aldrich
亜鉛ジフルオロメタンスルフィン酸
95%
別名:
ビス(((ジフルオロメチル)スルフィニル)オキシ)亜鉛, DFMS, バランジフルオロメチル化試薬
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H2F4O4S2Zn
CAS番号:
分子量:
295.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: Fluorinations
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
reagent type: diversification reagent
官能基
fluoro
sulfinic acid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)S(=O)O[Zn]OS(=O)C(F)F
InChI
1S/2CH2F2O2S.Zn/c2*2-1(3)6(4)5;/h2*1H,(H,4,5);/q;;+2/p-2
InChI Key
UGEYAPVLXKEKMP-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
亜鉛ジフルオロメタンスルフィン酸は、ジフルオロメチル官能性を生物学的に重要な構造モチーフに組み込むために広く使用されている試薬です。ヘテロアレーン、チオール、エノン、α, β‐不飽和カルボン酸などの化合物をジフルオロメチル化するために使用されます。
材料は、最大1等量のZnCl2と複合体化されています。
アプリケーション
ジフルオロメタンスルフィン酸亜鉛(DFMS)は、Phil Baranによって開発されたスルフィン酸亜鉛ツールボックスの1つであり、複素環のシンプルで迅速な多様化に使用されます。†
複素環の実用的で本質的な炭素-水素官能基化
DFMSは、ラジカルプロセスを介した有機化合物の、直接的なジフルオロメチル化のための新しい試薬です。このマイルドでシンプルな操作性、化学選択的、そしてスケーラブルなジフルオロメチル化法は、様々な複雑性を持った含窒素ヘテロアレーン基質だけでなく、共役p-システムおよびチオールの一部にも適合します。†
直接的なジフルオロメチル化のための新しい試薬
詳細については、Phil S. Baran教授の教授および製品ポータルをご覧ください。
関連事項
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
767840-VAR:
767840-100G:
767840-1KG:
767840-BULK:
767840-1G:
767840-10G:
767840-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jessy Aziz et al.
Organic & biomolecular chemistry, 12(48), 9743-9759 (2014-10-31)
Sulfinic acids and their salts have recently emerged as versatile coupling partners to efficiently access a wide variety of hetero- and carbocyclic compounds, under relatively mild conditions. Their growing importance is attributable to their dual capacity for acting as nucleophilic
Zinc difluoromethanesulfinate
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2014)
Yuta Fujiwara et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(3), 1494-1497 (2012-01-11)
Molecular scaffolds containing alkylfluorine substituents are desired in many areas of chemical research from materials to pharmaceuticals. Herein, we report the invention of a new reagent (Zn(SO(2)CF(2)H)(2), DFMS) for the innate difluoromethylation of organic substrates via a radical process. This
Yuta Fujiwara et al.
Nature, 492(7427), 95-99 (2012-12-04)
Nitrogen-rich heterocyclic compounds have had a profound effect on human health because these chemical motifs are found in a large number of drugs used to combat a broad range of diseases and pathophysiological conditions. Advances in transition-metal-mediated cross-coupling have simplified
Fionn O'Hara et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(32), 12122-12134 (2013-07-19)
Radical addition processes can be ideally suited for the direct functionalization of heteroaromatic bases, yet these processes are only sparsely used due to the perception of poor or unreliable control of regiochemistry. A systematic investigation of factors affecting the regiochemistry
資料
Rapidly diversify (hetero)aromatic scaffolds for chemical industry needs amid resource and time constraints, ensuring efficiency.
芳香族および芳香族ヘテロ環化合物の合成は、化学工業の中核となるテーマです。新しい分子構造への要求がますます増加する中で、どの研究プロジェクトにおいてもコストの削減や開発のスピードアップが求められており、芳香族(ヘテロ環)骨格を多様化する迅速な手法が必要とされています。