Merck
792764
Sigma-Aldrich
ジフルオロメチルトリフレート
95%
別名:
ジフルオロメチルトリフルオロメタンスルホン酸塩, トリフルオロメタンスルホン酸ジフルオロメチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2HF5O3S
CAS番号:
分子量:
200.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
密度
1.584 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
triflate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=S(OC(F)F)(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF5O3S/c3-1(4)10-11(8,9)2(5,6)7/h1H
InChI Key
DAANAKGWBDWGBQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
ジフルオロメチルトリフレート(HCF2OTf)は、取り扱いが簡単で、空気に安定で、ジフルオロメチル化のためのオゾン非破壊液体試薬です。これは、四塩化チタン(TiCl4)の存在下でトリフルオロメチルトリメチルシラン(TMSCF3)とトリフリック酸を反応させることにより調製できます。
アプリケーション
ジフルオロメチルトリフラート(TfO-CHFF2)は試薬として以下の用途に使用できます:
  • ジフルオロメチル化反応で
  • 水酸化N-ベースヘテロ環と反応させてジフルオロメトキシル化ヘテロ環の合成に
  • 銅およびテトラブチルアンモニウムジフルオロトリフェニルシリケート(TBAT)存在下でジアリル塩と反応させてトリフルオロメチル化アレンの合成に
本品の使用により、塩基性条件下でアルコールとチオールからジフルオロメチルエーテルとチオエーテルを簡単に調製できます。ジフルオロメチルフェノールは、ボロン酸とアレーンのC-H活性化から単一ポットで得ることもできます。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
135.0 °F
引火点(℃)
57.22 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
792764-1ML:
792764-5ML:
792764-VAR:
792764-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Difluoromethyl Triflate
Besset T
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition, 203(03), 1-1 (2001)
Synthesis of difluoromethyl ethers with difluoromethyltriflate.
Patrick S Fier et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(7), 2092-2095 (2013-01-12)
Difluoromethoxylation of N-Heteroaromatics
Snieckus V and Richardson P
Synfacts, 14(03), 0239-0239 (2018)
Tri-and difluoromethoxylated N-based heterocycles- Synthesis and insecticidal activity of novel F3CO-and F2HCO-analogues of Imidacloprid and Thiacloprid
Landelle G, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 203(03), 155-165 (2017)