アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.306
密度
1.611 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
triflate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)COS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O3S/c4-2(5,6)1-12-13(10,11)3(7,8)9/h1H2
InChI Key
RTMMSCJWQYWMNK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
ニトロベンジルブロミドの相間移動触媒によるアルキル化を介しニロフェニルアラニンを生成する環状N-アリールヒドロキサム酸のエナンチオ選択的調製に使用される試薬です
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
752924-5G:
752924-BULK:
752924-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Journal of organic chemistry, 76(9), 3484-3497 (2011-04-02)
We describe a generalized approach to stereocontrolled synthesis of substituted cyclic hydroxamic acids (3-amino-1-hydroxy-3,4-dihydroquinolinones) by selective reduction of substituted 2-nitrophenylalanine substrates. Compounds in this series have antibacterial properties and have also recently been reported as KAT II inhibitors. The key