Merck
177814
Sigma-Aldrich
1,1,1-トリフルオロ-2-ヨードエタン
99%
別名:
2,2,2-トリフルオロエチルヨージド, 2-ヨード-1,1,1-トリフルオロエタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3CH2I
CAS番号:
分子量:
209.94
Beilstein:
1733201
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
3.96 psi ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
含みます
copper as stabilizer
屈折率
n20/D 1.401 (lit.)
bp
54.8 °C (lit.)
密度
2.13 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
iodo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)CI
InChI
1S/C2H2F3I/c3-2(4,5)1-6/h1H2
InChI Key
RKOUFQLNMRAACI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
177814-500G:
177814-25G:4548173986081
177814-5G:4548173986098
177814-BULK:
177814-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M P Bouche et al.
Clinical chemistry, 47(2), 281-291 (2001-02-13)
During low-flow or closed-circuit anesthesia with the fluorinated inhalation anesthetic sevoflurane, compound A, an olefinic degradation product with known nephrotoxicity in rats, is generated on contact with alkaline CO(2) adsorbents. To evaluate compound A formation and thus potential sevoflurane toxicity
Apeng Liang et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(66), 8273-8275 (2012-07-13)
The cross-coupling reactions of 1,1,1-trifluoro-2-iodoethane with aryl and heteroaryl boronic acid esters have been successfully achieved. The new protocol allows for a convenient introduction of trifluoroethyl groups into a variety of aryl and heteroaryl moieties under mild conditions.
Roberto Morales-Cerrada et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(1), 296-308 (2018-09-20)
Thermal decarbonylation of the acyl compounds [Mn(CO)5 (CORF )] (RF =CF3 , CHF2 , CH2 CF3 , CF2 CH3 ) yielded the corresponding alkyl derivatives [Mn(CO)5 (RF )], some of which have not been previously reported. The compounds were fully