アッセイ
97%
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: ligand
reaction type: Reductions
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Wittig Reaction
屈折率
n20/D 1.463 (lit.)
bp
48-50 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
CN(C)P(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H18N3P/c1-7(2)10(8(3)4)9(5)6/h1-6H3
InChI Key
XVDBWWRIXBMVJV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- ニトリルからアミドへの水和触媒として使用されるアレーン-ルテニウム(II)複合体の調製におけるリガンドとして
- InPコロイド量子ドット(QD)の合成でInCl3とともに用いるリン原料として
- フラーレンC60の存在下で一部のα-ジカルボニル化合物に用いる脱酸素剤として
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
80.6 °F - closed cup
引火点(℃)
27 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
393290-VAR:
393290-INTR:
393290-5ML:4548174007747
393290-BULK:
393290-25ML:4548174007730
関連コンテンツ
The Catalexis platform enhances catalysis by digitally optimizing catalyst selection to identify the most effective phosphine ligands for cross-coupling reactions.
Catalexisプラットフォームは、クロスカップリング反応に最も効果的なホスフィン配位子を同定するために触媒選択をデジタル的に最適化して、触媒反応を向上させます。