Merck
H11602
Sigma-Aldrich
ヘキサメチルホスホルアミド
99%
別名:
HMPA, トリス(ジメチルアミノ)ホスフィンオキシド, ヘキサメチルリン酸トリアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2N]3PO
CAS番号:
分子量:
179.20
Beilstein:
1099903
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
6.18 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.07 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
230-232 °C/740 mmHg (lit.)
mp
7 °C (lit.)
密度
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN(C)P(=O)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H18N3OP/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h1-6H3
InChI Key
GNOIPBMMFNIUFM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヘキサメチルホスホルアミドは、極性非プロトン性溶媒です。
アプリケーション
ヘキサメチルホスホルアミドは、次の反応の溶媒として使用できます:
  • カルボン酸塩をハロゲン化アルキルと反応させてエステルに転換。
  • 非活性化ハロゲン化アリルをチオレートイオンで求核的置換することでアリルチオエーテルを合成。
  • ジアルデヒドおよびジアミンから高温溶液ポリ縮合によりポリアゾメチン(PAZ)を合成。
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Skin Corr. 1C
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
291.2 °F - closed cup
引火点(℃)
144 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H11602-VAR:
H11602-2.5KG:
H11602-500G:4548173949468
H11602-100G:4548173949451
H11602-BULK:
H11602-5G:4548173949475
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Optical and structural study of thin film of polyazomethine with triphenylamine unit prepared via spin-coating method.
Palewicz M, et al.
Polymer Bull., 66(1), 65-76 (2011)
Controlled/?Living? Reverse Atom Transfer Radical Polymerization of a Monocyclic Olefin, Methyl 1-Cyclobutenecarboxylate.
Chen X P, et al.
Macromolecules, 35(11), 4277-4281 (2002)
Hexamethylphosphoramide
Normant H.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 6(12), 1046-1067 (1967)
Nucleophilic aromatic substitution reactions of unactivated aryl halides with thiolate ions in hexamethylphosphoramide.
Cogolli P, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 44(15), 2642-2646 (1979)
Knud Nairz et al.
Genome biology, 5(10), R83-R83 (2004-10-06)
We report the use of the cross-linking drug hexamethylphosphoramide (HMPA), which introduces small deletions, as a mutagen suitable for reverse genetics in the model organism Drosophila melanogaster. A compatible mutation-detection method based on resolution of PCR fragment-length polymorphisms on standard