アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.472 (lit.)
bp
224-226 °C (lit.)
溶解性
toluene: soluble(lit.)
water: miscible
密度
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN1CCN(C)C1=O
InChI
1S/C5H10N2O/c1-6-3-4-7(2)5(6)8/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
1,3-ジメチル-2-イミダゾリジノン(DMI)は、イミダゾリジン誘導体です。DMIは、ジアルキル化副産物の生成を最小限に抑え、γ-ブチロラクトンのモノアルキル化を加速することで、促進剤として作用することが報告されています。DMIを溶媒として触媒による均一な水素化を行うことでCO2を下級アルコールに転換することが研究されています。
アプリケーション
1,3-ジメチル-2-イミダゾリジノンには次の用途があります:
- 1,2-ビス(トリメチルシリル)ベンゼンの合成において、ヘキサメチルリン酸トリアミド(HMPA)の置換溶媒として。
- イミンのα-位置選択的プレニル化に使用する溶媒として。
- セルロースのサイズ排除クロマトグラフィー分析の移動相成分として。
その他情報
さまざまな合成有機変換に使用される溶媒です。アリールシランから光化学的に生成される、機能的に安定化されたヒドロシランジイル-遷移金属錯体の生成について研究されています。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
219.2 °F - closed cup
引火点(℃)
104 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
40727-VAR:
40727-4L:
40727-BULK:
40727-1L:
40727-100ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Case Study of a γ-Butyrolactone Alkylation with 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone as a Promoter.
Li B, et al.
Organic Process Research & Development, 5(6), 609-611 (2001)
Highly selective hydrogenation of CO2 into C2+ alcohols by homogeneous catalysis.
Qian Q, et al.
Chemical Science, 6(10), 5685-5689 (2015)
SEC-MALLS analysis of cellulose using LiCl/1, 3-dimethyl-2-imidazolidinone as an eluent.
Yanagisawa M, et al.
Cellulose, 11(2), 169-176 (2004)
Yolanda T Chong et al.
Cell, 161(6), 1413-1424 (2015-06-06)
Proteomics has proved invaluable in generating large-scale quantitative data; however, the development of systems approaches for examining the proteome in vivo has lagged behind. To evaluate protein abundance and localization on a proteome scale, we exploited the yeast GFP-fusion collection
Li-Ming Zhao et al.
Organic letters, 14(3), 886-889 (2012-01-24)
A highly α-regioselective prenylation of imines has been successfully developed. The efficiency of this approach is confirmed by a wide range of imines including N- and C-aryl aldimines, N-alkyl aldimines, C-alkyl aldimines, and N- and C-aryl ketimines. The approach uses