製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.557 (lit.)
pH
7.4 (20 °C, 1.2 g/L)
bp
193-194 °C (lit.)
mp
1.5-2.5 °C (lit.)
密度
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
microbiology
官能基
amine
SMILES記法
CN(C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-9(2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3
InChI Key
JLTDJTHDQAWBAV-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
167.0 °F - closed cup
引火点(℃)
75 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
515124-BULK:
515124-4L:4548173943053
515124-VAR:
515124-1L:4548173943039
515124-2L:4548173943046
515124-100ML:4548173943022