Merck
407275
Sigma-Aldrich
N,N-ジメチルアニリン
purified by redistillation, ≥99.5%
別名:
N,N-Dimethylaniline, N,N-Dimethylphenylamine, DMA, Dimethylaniline, Dimethylphenylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5N(CH3)2
CAS番号:
分子量:
121.18
Beilstein:
507140
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.5%
形状
liquid
精製方法
glass distillation
redistillation
屈折率
n20/D 1.557 (lit.)
pH
7.4 (20 °C, 1.2 g/L)
bp
193-194 °C (lit.)
mp
1.5-2.5 °C (lit.)
密度
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CN(C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-9(2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3
InChI Key
JLTDJTHDQAWBAV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
従来のサイクリックボルタンメトリーを用いて、酸性緩衝液中でのN,N-ジメチルアニリンの白金電極でのアノード酸化の研究が行われました。ピコ秒・フェムト秒レーザー光分解および時間分解過渡吸収分光法を用いて、アセトニトリル溶液中でのDMAによる励起状態のベンソフェノンの光還元の研究が行われました。
アプリケーション
N,N-ジメチルアニリン(DMA)は、DMAのアノード酸化によるポリN,N-ジメチルアニリンフィルムの生成に用いられています。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
167.0 °F - closed cup
引火点(℃)
75 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
407275-VAR:
407275-100ML:4548173940267
407275-BULK:
407275-800ML:4548173940274
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Femtosecond-picosecond laser photolysis studies on photoreduction process of excited benzophenone with N,N-dimethylaniline in acetonitrile solution.
Miyasaka H, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 63(12), 3385-3397 (1990)
Electrochemically polymerized N, N-dimethylaniline film with ion-exchange properties as an electrode modifier.
Oyama N, et al.
Analytical Chemistry, 57(8), 1526-1532 (1985)
Anodic oxidation studies of N,N-dimethylaniline. I. Voltammetric and spectroscopic investigations at platinum electrodes.
Mizoguchi T and Adams RN.
Journal of the American Chemical Society, 84(11), 2058-2061 (1962)
Marius Koch et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(8), 3729-3736 (2012-01-31)
The fluorescence quenching of 3-cyanoperylene upon electron transfer from N,N-dimethylaniline in three room-temperature ionic liquids (RTILs) and in binary solvent mixtures of identical viscosity has been investigated using steady-state and time-resolved fluorescence spectroscopy. This study was stimulated by previous reports
Yong Wang et al.
The journal of physical chemistry. B, 114(8), 2964-2970 (2010-02-12)
This paper addresses the experimentally observed mechanistic differences between the cytochrome P450-catalyzed N-demethylation of substituted N,N-dimethylanilines (DMA) and of N,N-dimethylbenzamides (DMBA). The two reactions of these substrates are initiated by C-H activation of the methyl groups on the nitrogen. Thus