Merck
D145807
Sigma-Aldrich
2,3-ジメチルアニリン
99%
別名:
1-アミノ-2,3-ジメチルベンゼン, 2,3-キシリジン, 3-アミノ-o-キシレン, CN-Cbl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H3NH2
CAS番号:
分子量:
121.18
Beilstein:
742174
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
4.2 (vs air)
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.569 (lit.)
bp
221-222 °C (lit.)
mp
2.5 °C (lit.)
密度
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cccc(N)c1C
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5H,9H2,1-2H3
InChI Key
VVAKEQGKZNKUSU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D145807-BULK:
D145807-VAR:
D145807-250G:
D145807-5G:
D145807-500G:4548173948416
D145807-5KG:
D145807-100G:4548173948409
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Dilek Arpaci et al.
Journal of ovarian research, 8, 71-71 (2015-11-08)
Polycystic ovary syndrome (PCOS) is related to metabolic syndrome, insulin resistance, and cardiovascular metabolic syndromes. This is particularly true for individuals with central and abdominal obesity because visceral abdominal adipose tissue (VAAT) and epicardial adipose tissue (EAT) produce a large
Stéphanie Romand et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 63, 14-21 (2014-07-06)
A capillary isoelectric focusing (cIEF) method was developed for the determination of the ionization constants (pKa) of small molecules. Two approaches used to decrease the electroosmotic flow (EOF) were compared: (i) a hydroxypropylcellulose (HPC) coated capillary in aqueous medium and