安全性情報
8.21222
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethylaniline
for synthesis
別名:
2,3-Dimethylaniline, vic.-o-Xylidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2,3-(CH3)2C6H3NH2
CAS番号:
分子量:
121.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
201-755-0
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.13 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
545 °C
expl. lim.
1-2.7 % (v/v)
mp
2 °C
転移温度
flash point 96 °C
溶解性
1.5 g/L
密度
0.99 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5H,9H2,1-2H3
InChI Key
VVAKEQGKZNKUSU-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.991 - 0.993
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体