Merck
N28604
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethyl-4-nitrobenzene
99%
別名:
4-Nitro-o-xylene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H3NO2
CAS番号:
分子量:
151.16
Beilstein:
2043245
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
99%
99%
品質水準
アッセイ
99%
99%
フォーム
solid
bp
143 °C/20 mmHg (lit.)
mp
27-30 °C (lit.)
密度
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(cc1C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6-3-4-8(9(10)11)5-7(6)2/h3-5H,1-2H3
InChI Key
HFZKOYWDLDYELC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N28604-1KG:
N28604-10KG:
N28604-100G:
N28604-500G:
N28604-BULK:
N28604-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M J Dunphy et al.
Analytical biochemistry, 184(2), 381-387 (1990-02-01)
A microanalytical gas chromatographic (GC) method for the analysis of nitrate in rat urine is described. The method involves the conversion of nitrate to nitromesitylene and quantitation using 3,4-dimethylnitrobenzene as an internal standard. The nitroaromatics were separated on a wide-bore