アッセイ
≥99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.571 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
溶解性
water: slightly soluble 30 g/L
alcohol: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
密度
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CNc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3
InChI Key
AFBPFSWMIHJQDM-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Liver,spleen,Bone marrow
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
236233-50G:4548173121871
236233-10G:4548173121864
236233-BULK:
236233-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック