Merck
M29304
Sigma-Aldrich
N-メチルアニリン
98%
別名:
モノメチルアニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5NHCH3
CAS番号:
分子量:
107.15
Beilstein:
741982
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.571 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
密度
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CNc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3
InChI Key
AFBPFSWMIHJQDM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
N‐メチルアニリンは、以下の用途に一般的に使用される試薬です:
  • ロジウム触媒による不斉ヒドロホウ素化のためのホスホルアミダイト配位子の調製。
  • インドールのC3-選択的ホルミル化におけるホルミル化剤。
  • 過酸化亜硝酸を感知するロドール系蛍光プローブであるHKGreen-3の合成。
  • AKT(プロテインキナーゼB)阻害剤-IVの合成における重要な出発物質。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Liver,spleen,Bone marrow
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M29304-1KG:4548173202419
M29304-3KG:4548173202433
M29304-2.5L:
M29304-1L:
M29304-500G:4548173202440
M29304-BULK:
M29304-VAR:
M29304-25G:4548173202426
M29304-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Efficient amide-directed catalytic asymmetric hydroboration.
Smith S M, et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(12), 3734-3735 (2008)
Synthesis and biological evaluation of analogues of AKT (protein kinase B) inhibitor-IV.
Sun Q, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 54(5), 1126-1139 (2011)
HKGreen-3: a rhodol-based fluorescent probe for peroxynitrite.
Peng T and Yang D
Organic Letters, 12(21), 4932-4935 (2010)
Israel González et al.
Organic letters, 11(8), 1677-1680 (2009-04-10)
N-Methylanilines are readily synthesized in high yields through the copper(II)-promoted coupling of anilines and methylboronic acid. This method represents a new approach for the selective monomethylation of anilines, and it is the first reported example of a Chan-Lam coupling involving
Jonathan L Sessler et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (14)(14), 1892-1894 (2005-03-30)
A novel porphyrin-fullerene dyad assembled through Watson-Crick hydrogen bonds is described; this system undergoes photoinduced electron transfer upon irradiation with visible light to produce a charge separated state that is substantially longer lived than that of previous dyads of this