安全性情報
8.06096
Sigma-Aldrich
N-Methylaniline
for synthesis
別名:
N-Methylaniline, Monomethylaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H9N
CAS番号:
分子量:
107.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
202-870-9
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.5 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
500 °C
有効性
360 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.6 (20 °C, 1 g/L in H2O)
bp
196 °C/1013 hPa
mp
-57 °C
転移温度
flash point 86 °C
密度
0.99 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H9N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3
InChI Key
AFBPFSWMIHJQDM-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.985 - 0.986
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体