安全性情報
8.03060
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylaniline
for synthesis
別名:
N,N-Dimethylaniline, Dimethylaminobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5N(CH3)2
CAS番号:
分子量:
121.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
204-493-5
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.53 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
370 °C (DIN 51794)
有効性
1120 mg/kg LD50, oral (Rat)
1700 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-7 % (v/v)
pH
7.4 (20 °C, 1.2 g/L in H2O)
bp
192-195 °C/1013 hPa
mp
2.5 °C
転移温度
flash point 75 °C
溶解性
1.2 g/L
密度
0.96 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H11N/c1-9(2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3
InChI Key
JLTDJTHDQAWBAV-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
<ul>
<li><strong>Dual Fluorescence Bioimaging:</strong> N,N-Dimethylaniline derivatives to develop NIR-II emissive donor-acceptor-donor fluorophores. These compounds are used for dual fluorescence bioimaging and photothermal therapy applications, illustrating the critical role of N,N-Dimethylaniline in the development of new biomedical imaging agents (Sparks et al., 2024).</li>
<li><strong>Real-Time Monitoring of Biomolecules: </strong>Dimethylaniline is used in the construction of a fluorescent probe for in vivo real-time imaging and inhibition of A and beta;-fibril formation (Chen et al., 2024).</li>
<li><strong><strong>Photoinduced Electron Transfer Studies: </strong></strong>N,N-dimethylaniline is used in the quenching of the S1 state of two polar dyes, coumarin 152a and Nile red (Verma et al., 2024).</li>
</ul>
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.955 - 0.957
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
167.0 °F - closed cup
引火点(℃)
75 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8030602501:
8030609035:
8030601000:
8030600000:
8030602500:
8030609999:
IN28030609025:
8030600521:
8030602521:
IN28030600500:
8030600500:
8030600501:
8030600100:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2