蒸気密度
5.2 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 49.7 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
1166 °F
屈折率
n20/D 1.542 (lit.)
bp
217 °C (lit.)
mp
−38 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 1g in 70ml at 12 °C
alcohol: slightly soluble
chloroform: slightly soluble
diethyl ether: slightly soluble
密度
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CCN(CC)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15N/c1-3-11(4-2)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
GGSUCNLOZRCGPQ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
190.4 °F - closed cup
引火点(℃)
88 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
185868-250ML:
185868-1L:
185868-BULK:
185868-VAR:
185868-50ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック