Merck
251127
Sigma-Aldrich
ビス(トリブチルスズ)
95%
別名:
ヘキサブチルジスタンナン, ヘキサブチル二スズ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2)3SnSn(CH2CH2CH2CH3)3
CAS番号:
分子量:
580.11
Beilstein:
3605476
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.512 (lit.)
密度
1.148 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/6C4H9.2Sn/c6*1-3-4-2;;/h6*1,3-4H2,2H3;;
InChI Key
REDSKZBUUUQMSK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ビス(トリブチルスズ)は、スズ-炭素結合の形成、脱硫、および脱酸素反応に使用されます。
アプリケーション
後続のスティルカップリングのためハロゲン化アリールのスタニル化に使用される試薬。スチリルピリジンの放射性ヨウ素化にも使用されます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
266.0 °F - closed cup
引火点(℃)
130 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
251127-50G:4548173308425
251127-10G:4548173308418
251127-VAR:
251127-BULK:
251127-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Wenchao Qu et al.
Journal of medicinal chemistry, 50(9), 2157-2165 (2007-04-07)
We report a series of radioiodinated styrylpyridines as single photon emission computed tomography probes for imaging Abeta plaques in the brain of patients with Alzheimer's disease (AD). In vitro binding showed that all of the styrylpyridines displayed very good binding
Hexabutyldistannane
Mitchell TN and Nikonov G
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
Tetrahedron, 63, 9465-9465 (2007)
Tetrahedron Letters, 29, 6893-6893 (1988)