アプリケーション
マイクロ波を利用するハロピリジンとのStilleクロスカップリング反応や銅を用いたフェノ-ルのO-アリ-ル化反応に用いる芳香族すず化合物を調製するための試薬。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
141.8 °F - closed cup
引火点(℃)
61 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
288020-100G:
288020-5G:4548173307497
288020-25G:4548173307503
288020-1G:4548173307480
288020-BULK:
288020-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tetrahedron Letters, 47, 8973-8973 (2006)
Tetrahedron Letters, 47, 8607-8607 (2006)
Journal of radiation research, 59(4), 411-429 (2018-05-26)
Gene expression analysis was carried out in Jurkat cells in order to identify candidate genes showing significant gene expression alterations allowing robust discrimination of the Auger emitter 123I, incorporated into the DNA as 123I-iododeoxyuridine (123IUdR), from α- and γ-radiation. The