Merck
324620
Sigma-Aldrich
リチウムビス(トリメチルシリル)アミド
97%
別名:
ヘキサメチルジシラザン リチウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)3Si]2NLi
CAS番号:
分子量:
167.33
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
密度
0.860 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Li]N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.Li/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
InChI Key
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リチウムビス(トリメチルシリル)アミドは、非求核性の強力なBrønsted塩基であり、ほとんどの非極性有機溶媒に概ね可溶性です。本化合物は有機反応で最も一般的に使用されています。
アプリケーション
ラクトン前駆体、ピラノ-ス、シクロヘキサンを合成するエノラ-トを発生させるために用いられる塩基です。
ホスフィンP-H結合をカルボジイミドへ付加することによりホスファグアニジンを生成する反応の触媒として用いられています。二置換1,2,5-チアジアゾ-ルの新規な3段階合成にも用いられています
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
62.6 °F - closed cup
引火点(℃)
17 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
324620-10G:
324620-250G:
324620-BULK:
324620-50G:
324620-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ana I Ojeda-Amador et al.
Inorganic chemistry, 55(11), 5719-5728 (2016-05-14)
Reacting cesium fluoride with an equimolar n-hexane solution of lithium bis(trimethylsilyl)amide (LiHMDS) allows the isolation of CsHMDS (1) in 80% yield (after sublimation). This preparative route to 1 negates the need for pyrophoric Cs metal or organocesium reagents in its
Tetrahedron, 50, 9061-9061 (1994)
Wen-Xiong Zhang et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (36), 3812-3814 (2006-09-14)
Organo alkali metal compounds such as (n)BuLi and (Me3Si)2NK act as excellent catalyst precursors for the addition of phosphine P-H bonds to carbodiimides, offering a general and atom-economical route to substituted phosphaguanidines, with excellent tolerability to aromatic C-Br and C-Cl
The Journal of Organic Chemistry, 58, 7304-7304 (1993)
Lithium Bis(trimethylsilyl)amide and Tris(trimethylsilyl)amine
Inorganic Syntheses (1966)