Merck
235083
Sigma-Aldrich
ナトリウムビス(トリメチルシリル)アミド
95%
別名:
ヘキサメチルジシラザン ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)3Si]2NNa
CAS番号:
分子量:
183.37
Beilstein:
3629917
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
mp
171-175 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)N([Na])[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.Na/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
InChI Key
WRIKHQLVHPKCJU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
カルベンの生成、スルフェンアミドのアミノ化反応、ランタニド錯体の調製に有用です。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
235083-5G:
235083-VAR:
235083-100G:
235083-25G:
235083-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1923-1923 (1992)
Angewandte Chemie (International Edition in English), 32, 1208-1208 (1993)
Journal of the American Chemical Society, 116, 7637-7637 (1994)
Werner Mormann et al.
Macromolecular bioscience, 9(4), 369-375 (2008-11-26)
Trimethylsilylation of cellulose in different 1,3-dialkylimidazolium ionic liquids (IL) with hexamethyldisilazane (HMDS) as a silylating agent was investigated. Trimethylsilyl (TMSi) cellulose with a degree of substitution (DS) greater than 1 is insoluble in the IL. The maximum DS obtained depends
Haoyu Tang et al.
Biomacromolecules, 11(6), 1585-1592 (2010-05-15)
A series of poly(gamma-chloropropyl-L-glutamate) (PCPLG) with controlled polymer molecular weight (MW = 5-28 kg x mol(-1)) and molecular weight distribution (PDI = 1.16-1.26) have been prepared from hexamethyldisilazane (HMDS)-mediated ring-opening polymerization (ROP) of gamma-chloropropyl-L-glutamic acid based N-carboxylanhydride (CP-NCA). CD, FTIR