Merck
335738
Sigma-Aldrich
トリメチルシラノール酸ナトリウム 溶液
1.0 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SiONa
分子量:
112.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
品質水準
濃度
1.0 M in THF
密度
0.897 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Na+].C[Si](C)(C)[O-]
InChI
1S/C3H9OSi.Na/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;/q-1;+1
InChI Key
HSNUIYJWTSJUMS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-2.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-19 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
335738-BULK:
335738-800ML:4548173136721
335738-VAR:
335738-100ML:4548173136714
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)