Merck
702722
Sigma-Aldrich
カリウム ビス(トリメチルシリル)アミド 溶液
1 M in THF
別名:
KHMDS, カリウム ヘキサメチルジシラジド 溶液, ヘキサメチルジシラザン カリウム塩 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)3Si]2NK
CAS番号:
分子量:
199.48
Beilstein:
4006754
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
3.2 (vs air)
品質水準
形状
liquid
濃度
1 M in THF
密度
0.915 g/mL at 25 °C
SMILES記法
C[Si](C)(C)N([K])[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.K/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
InChI Key
IUBQJLUDMLPAGT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
カリウムビス(トリメチルシリル)アミド溶液(THF中に1 M)は、酸化ポリメチル(PEO)の重合において陰イオン性イニシエーターとして使用されています。
包装
単回使用ボトルとして、25 mLの Sure/Sealボトルを推奨します。 繰り返し孔を開けると、製品の性能が低下する可能性が高くなります。
法的情報
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-2.0 °F
引火点(℃)
-18.9 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
702722-100ML:4548173295428
702722-VAR:
702722-4X25ML:4548173306261
702722-4X10ML:
702722-500ML:4548173306254
702722-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Highly stable multi-anchored magnetic nanoparticles for optical imaging within biofilms
Stone R C
Journal of Colloid and Interface Science, 459, 175-182 (2015)
Juliana Tsz Yan Lee et al.
Scanning, 34(1), 12-25 (2012-04-26)
Common dehydration methods of cells on biomaterials for scanning electron microscopy (SEM) include air drying, hexamethyldisilazane (HMDS) or tetramethysilane (TMS) treatment and critical point drying (CPD). On the other side, freeze-drying has been widely employed in dehydrating biological samples and
Haoyu Tang et al.
Biomacromolecules, 11(6), 1585-1592 (2010-05-15)
A series of poly(gamma-chloropropyl-L-glutamate) (PCPLG) with controlled polymer molecular weight (MW = 5-28 kg x mol(-1)) and molecular weight distribution (PDI = 1.16-1.26) have been prepared from hexamethyldisilazane (HMDS)-mediated ring-opening polymerization (ROP) of gamma-chloropropyl-L-glutamic acid based N-carboxylanhydride (CP-NCA). CD, FTIR
Werner Mormann et al.
Macromolecular bioscience, 9(4), 369-375 (2008-11-26)
Trimethylsilylation of cellulose in different 1,3-dialkylimidazolium ionic liquids (IL) with hexamethyldisilazane (HMDS) as a silylating agent was investigated. Trimethylsilyl (TMSi) cellulose with a degree of substitution (DS) greater than 1 is insoluble in the IL. The maximum DS obtained depends
Elsa Vennat et al.
Dental materials : official publication of the Academy of Dental Materials, 25(6), 729-735 (2009-01-29)
The objectives of this study were to assess demineralized dentin porosity and quantify the different porous features distribution within the material using mercury intrusion porosimetry (MIP) technique. We compared hexamethyldisilazane (HMDS) drying and lyophilization (LYO) (freeze-drying) in sample preparation. Fifty-six