Merck
403644
Sigma-Aldrich
N-(5-クロロ-2-ピリジル)ビス(トリフルオロメタンスルホンイミド)
96%
別名:
2-[N,N-ビス(トリフルオロメチルスルホニル)アミノ]-5-クロロピリジン, N,N-ビス(トリフルオロメチルスルホニル)-5-クロロ-2-ピリジルアミン, Comins試薬
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H3ClF6N2O4S2
CAS番号:
分子量:
392.68
Beilstein:
5833971
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
45-47 °C (lit.)
官能基
chloro
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)S(=O)(=O)N(c1ccc(Cl)cn1)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3ClF6N2O4S2/c8-4-1-2-5(15-3-4)16(21(17,18)6(9,10)11)22(19,20)7(12,13)14/h1-3H
InChI Key
TUFGVZMNGTYAQD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
Suzuki-Miyauraクロスカップリング
ニコチン性アセチルコリンレセプター選択性リガンドの合成
エナンチオ選択的に非対称化するパラジウム触媒カルボニル化反応
高親和性ナイアシンレセプターGPR109Aアゴニストの合成
ヘテロ芳香族の合成
対応する各ケトンエノラ-トやケトンジエノラ-トから高い収率でビニルトリフラ-トが得られます
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
403644-VAR:
403644-1G:
403644-5G:
403644-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis, 4, 588-588 (2000)
Tetrahedron Letters, 33, 6299-6299 (1992)
Tetrahedron Letters, 44, 9185-9185 (2003)
Ian Paterson et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 53(10), 2692-2695 (2014-02-01)
Leiodermatolide is an antimitotic macrolide isolated from the marine sponge Leiodermatium sp. whose potentially novel tubulin-targeting mechanism of action makes it an exciting lead for anticancer drug discovery. In pursuit of a sustainable supply, we report a highly stereocontrolled total