Merck
365483
Sigma-Aldrich
(メトキシカルボニルスルファモイル)トリエチルアンモニウムヒドロキシド, 分子内塩
97%
別名:
N-(トリエチルアンモニオスルホニル)カルバミン酸メチル, Burgess試薬
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3O2CNSO2N(C2H5)3
CAS番号:
分子量:
238.30
Beilstein:
1432131
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
powder
mp
76-79 °C (lit.)
官能基
amine
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC[N+](CC)(CC)S(=O)(=O)[N-]C(=O)OC
InChI
1S/C8H18N2O4S/c1-5-10(6-2,7-3)15(12,13)9-8(11)14-4/h5-7H2,1-4H3
InChI Key
YSHOWEKUVWPFNR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
第二級および第三級アルコ-ル、ジオ-ル、アミノアルコ-ル、糖などの化合物に対する強力な脱水剤であり、エポキシドとも反応します
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
365483-VAR:
365483-1G:
365483-250MG:
365483-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synlett, 9, 1247-1247 (2003)
K C Nicolaou et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(20), 6234-6235 (2004-05-20)
Although glycosylamines constitute an important group of carbohydrates from the standpoint of biology and medicine, methods for their synthesis typically lack substrate generality and/or result in variable stereoselectivity, especially in complex contexts. In this communication, we report an operationally simple
A A Nagel et al.
Journal of medicinal chemistry, 25(7), 881-884 (1982-07-01)
Ring contraction of the neutral oleandrose sugar in the 14-membered-ring macrolide antibiotic oleandomycin (2) has been accomplished using [(methoxycarbonyl)sulfamoyl]triethylammonium hydroxide inner salt (1). The product of this interesting rearrangement, after methanolic hydrolysis of the 2'-acetate, is the 11-acetyl-3-O-(3"-methoxy-4"-vinylfuranosyl)oleandomycin (12). The