Merck
212849
Sigma-Aldrich
シアン化トリメチルシリル
98%
別名:
TMSCN, シアノトリメチルシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SiCN
CAS番号:
分子量:
99.21
Beilstein:
1737612
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.392 (lit.)
bp
114-117 °C (lit.)
mp
8-11 °C (lit.)
密度
0.793 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)C#N
InChI
1S/C4H9NSi/c1-6(2,3)4-5/h1-3H3
InChI Key
LEIMLDGFXIOXMT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シアン化トリメチルシリルはα-シリルオキシニトリルを経由するカルボニルアミノメチル化に関わります
アプリケーション
シアン化トリメチルシリルは以下のように使用されます:
  • GC-MSによる複雑な代謝物混合物の誘導体化
  • 脂肪族N,N-ジアルキルヒドラゾンのエナンチオ選択的有機触媒Streckerタイプ反応におけるシアン化ソースとして
  • シリレン架橋希土類酸化物錯体による触媒を経由した、定量的収率に近いアルデヒドのシアノシリル化のための試薬として
  • キラル複核Ti(IV)錯体を用いた非対称シアノシリル化に
包装
包装資材には乾燥剤として粒状の炭酸ナトリウムが入っています。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
33.8 °F - closed cup
引火点(℃)
1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
212849-5G:4548173116105
212849-BULK:
212849-500G:
212849-VAR:
212849-1KG:
212849-25G:4548173116099
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthetic Communications, 36, 2483-2483 (2006)
Tetrahedron Asymmetry, 17, 2328-2328 (2006)
Bekzod Khakimov et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 405(28), 9193-9205 (2013-10-05)
Reproducible and quantitative gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)-based metabolomics analysis of complex biological mixtures requires robust and broad-spectrum derivatization. We have evaluated derivatization of complex metabolite mixtures using trimethylsilyl cyanide (TMSCN) and the most commonly used silylation reagent N-methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide (MSTFA). For
Aurora Martínez-Muñoz et al.
Organic & biomolecular chemistry, 11(47), 8247-8255 (2013-10-30)
The enantioselective organocatalytic Strecker-type reaction of aliphatic N,N-dialkylhydrazones is presented. Using trimethylsilyl cyanide (TMSCN) as the cyanide source, the reaction can be efficiently catalyzed by a tert-leucine-derived bifunctional thiourea to afford the corresponding hydrazino nitriles in good to excellent yields
Synthetic applications of trimethylsilyl cyanide. Efficient synthesis of. beta.-aminomethyl alcohols.
Evans DA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 39(7), 914-917 (1974)