Merck
358711
Sigma-Aldrich
テトラエチルアンモニウムシアニド
94%
別名:
N,N,N-triethyl-ethanaminium cyanide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)4N(CN)
CAS番号:
分子量:
156.27
Beilstein:
3570222
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
94%
形状
powder
mp
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[C-]#N.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.CN/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-2/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI Key
PCZOZSATUTWXIC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
テトラエチルアンモニウムシアニドは、シアニド(シアン化物)源としてシアン化反応で一般的に使用される汎用性の高い試薬です。また、様々なシアノメタレート錯体の調製にも使用されます。
テトラエチルアンモニウムシアニドは、次の用途で使用できます。
  • スカンジウム(III)トリフラートで触媒されるエノン(カルコン類)シアノ基1,4-付加のシアン化物源として。この反応によりβ-シアノケトンが生じます。
  • インドール、インダゾールなどの複素環系の位置選択的C-またはN-エトキシカルボニル化において、アゾジカルボン酸ジエチル(DEAD)と共に使用されます。
  • 2-ブロモメチル-7,4′-ジメトキシイソフラボンからのC-C架橋ビスイソフラボンの合成に使用されます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
358711-BULK:
358711-5G:4548173139197
358711-25G:4548173139180
358711-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Tetraethylammonium Cyanide.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2009)
Carbon Monoxide and Cyanide Ligands in a Classical Organometallic Complex Model for Fe?Only Hydrogenase.
Lyon E J, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 38(21), 3178-3180 (1999)
Nucleophilic aromatic substitution of hydrogen: a novel electrochemical approach to the cyanation of nitroarenes.
Gallardo I, et al.
Chemistry?A European Journal , 7(8), 1759-1765 (2001)
Synthesis of C- C-bridged bis-isoflavones
Al-Maharik NI, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 65(8), 2305-2308 (2000)
An S= 2 cyanide-bridged trinuclear FeIII2NiII single-molecule magnet.
Li D, et al.
Inorganic Chemistry, 45(14), 5251-5253 (2006)