Merck
358665
Sigma-Aldrich
テトラブチルアンモニウムシアニド
95%
別名:
N,N,N-tributyl-1-butanaminium cyanide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2)4N(CN)
CAS番号:
分子量:
268.48
Beilstein:
3598808
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
mp
89-92 °C (lit.)
SMILES記法
[C-]#N.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.CN/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-2/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI Key
KRRBFUJMQBDDPR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
テトラブチルアンモニウムシアニド(TBACN)は、比色試験でシアン化物イオン源として使用することができます。
TBACNは、下記の調製の際に反応剤として使用することができます:
  • シリルエーテル保護基を除去するために使用可能なテトラブチルアンモニウムフルオリド(TBAF)。
  • レニウムを用いた単一次元鎖磁石、(DMF)4MReCl4(CN)2 (M = Mn, Fe, Co, Ni)。
  • リン光性青色発光陰イオン性イリジウム錯体。
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
358665-5G:4548173139173
358665-1G:4548173139166
358665-VAR:
358665-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis, characterization, and DFT/TD-DFT calculations of highly phosphorescent blue light-emitting anionic iridium complexes
Di Censo D, et al.
Inorganic Chemistry, 47(3), 980-989 (2008)
[ReCl4 (CN) 2] 2-: A High Magnetic Anisotropy Building Unit Giving Rise to the Single-Chain Magnets (DMF) 4MReCl4 (CN) 2 (M= Mn, Fe, Co, Ni)
Harris TD, et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(11), 3980-3988 (2010)
Anhydrous tetrabutylammonium fluoride
Sun H and DiMagno SG
Journal of the American Chemical Society, 127(7), 2050-2051 (2005)
Colorimetric detection of cyanide with a chromogenic oxazine
Tomasulo M and Raymo FM
Organic Letters, 7(21), 4633-4636 (2005)
Fabio Galeotti et al.
Journal of chromatography. A, 1284, 141-147 (2013-03-05)
In this study, by using tetrabutylammonium bisulfate as ion-pairing reagent, we were able to separate all the main heparin/heparan sulfate disaccharides generated by the action of heparinases along with the main Hep tetrasaccharide possessing a 3-O-sulfate group on the sulfoglucosamine