Merck
651664
Sigma-Aldrich
テトラブチルアンモニウムアジド
別名:
N,N,N-トリブチル-1-ブタンアミニウムアジド, テトラブチルアンモニウムニトリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H36N4
CAS番号:
分子量:
284.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
フォーム
solid
品質水準
反応適合性
reaction type: click chemistry
mp
84-88 °C (lit.)
官能基
amine
azide
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[N-]=[N+]=[N-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.N3/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-3-2/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI Key
GMRIOAVKKGNMMV-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
テトラブチルアンモニウムアジドは、以下の合成用の試薬として使用できます:
  • ヘテロアリール縮合二環モルホリン
  • シアニミドベースのカテプシンC阻害剤
  • トリメチレンカルボネート
  • 一級アジドのニトリルへの好気性酸化変換
  • 四配位ボロンにおける置換反応
また、環状炭酸塩形成用の触媒としても使用されます。
以下の合成の試薬です。
  • ヘテロアリール環を有する二環式モルホリン
  • カテプシンCのシアニミドベースのインヒビター
  • 炭酸トリメチレン
以下の試薬です。
  • 第一級アジドからニトリルへの好気的酸化変換
  • テトラコオルジン酸ホウ素での置換反応
環状カルボネート生成の触媒
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
651664-BULK:
651664-25G:
651664-5G:
651664-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of bicyclic sugar azido acids and their incorporation in cyclic peptides.
Peri F, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 2303-2304 (2000)
Aerobic oxidative transformation of primary azides to nitriles by ruthenium hydroxide catalyst.
He J, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 76(11), 4606-4610 (2011)
Substitution Reactions at Tetracoordinate Boron: Synthesis of N-Heterocyclic Carbene Boranes with Boron- Heteroatom Bonds.
Solovyev A, et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(42), 15072-15080 (2010)
A facile catalytic synthesis of trimethylene carbonate from trimethylene oxide and carbon dioxide.
Darensbourg DJ, et al.
Green Chemistry, 12(8), 1376-1379 (2010)
Mark Furber et al.
Journal of medicinal chemistry, 57(6), 2357-2367 (2014-03-07)
A lead generation and optimization program delivered the highly selective and potent CatC inhibitor 10 as an in vivo tool compound and potential development candidate. Structural studies were undertaken to generate SAR understanding.