Merck
244864
Sigma-Aldrich
カリウム
chunks (in mineral oil), 98% trace metals basis
別名:
Atomic potassium, Potassium hyperkalemia
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
K
CAS番号:
分子量:
39.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.09 mmHg ( 260 °C)
品質水準
アッセイ
98% trace metals basis
形状
chunks (in mineral oil)
反応適合性
reagent type: reductant
抵抗性
6.1 μΩ-cm, 20°C
bp
760 °C (lit.)
mp
64 °C (lit.)
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[K]
InChI
1S/K
InChI Key
ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
カリウムは、熱電性質が見込めるカリウム含有固体状カルコゲナイドの合成に使用できます。また、1,3-ジ-tert-ブチル-2,2-ジクロロ-1,3-ジアザ-2-シラ-4-シクロペンテンの脱ハロゲン化による、1,3-ジ-tert-ブチル-2,3-ジヒドロ-1H-1,3,2-ジアザシロール-2-イリデンの生成にも使用されます。
圧力下で銀と化合させると、新たな二種類の化合物(K2Ag, K3Ag)が形成されます。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
カリウム
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
244864-BULK:
244864-VAR:
244864-50G:4548173123929
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Rubidium lump, 5 mm max. lump size, weight 2 g, purity 99.9%
GF39459583
Rubidium
Cesium lump, 5 mm max. lump size, weight 5 g, purity 99.9%
GF13969198
Cesium
Sodium lump, 200 mm max. lump size, weight 100 g, condition sticks
GF82160232
Sodium
リチウム wire, diam. 3.2 mm, in mineral oil, ≥98%
Sigma-Aldrich
278327
リチウム
Incorporation of A2Q into HgQ and dimensional reduction to A2Hg3Q4 and A2Hg6Q7 (A= K, Rb, Cs; Q= S, Se). Access of Li ions in A2Hg6Q7 through topotactic ion-exchange.
Axtell EA, et al.
Journal of the American Chemical Society, 120(1), 124-136 (1998)
Synthesis and reactivity of a stable silylene.
Haaf M, et al.
Journal of the American Chemical Society, 120(49), 12714-12719 (1998)
Lattice thermal conductivity of K 2 (Bi 1? z Sb z) 8 Se 13 solid solutions.
Kyratsi T, et al.
Journal of Applied Physics, 95(8), 4140-4146 (2004)
Glucose-insulin-potassium revived: current status in acute coronary syndromes and the energy-depleted heart.
Alexandra N Grossman et al.
Circulation, 127(9), 1040-1048 (2013-03-06)
Stefan D Anker et al.
European journal of heart failure, 17(10), 1050-1056 (2015-05-27)
Hyperkalaemia in heart failure patients limits use of cardioprotective renin-angiotensin-aldosterone system inhibitors (RAASi). Sodium zirconium cyclosilicate (ZS-9) is a selective potassium ion trap, whose mechanism of action may allow for potassium binding in the upper gastrointestinal tract as early as