安全性情報
GF82160232
Sodium
lump, 200 mm max. lump size, weight 100 g, condition sticks
別名:
NA006100
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12141806
NACRES:
NA.23
フォーム
lumps
メーカー/製品名
Goodfellow 821-602-32
重量
100 g
塊最大サイズ
200 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
引火点(°F)
179.6 °F
引火点(℃)
82 °C
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF82160232-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)