Merck
215147
Sigma-Aldrich
カルシウム
granular, 99%
別名:
カルシウム元素, カルシウム原子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ca
CAS番号:
分子量:
40.08
Beilstein:
4241647
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141503
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99%
形状
granular
反応適合性
reagent type: reductant
抵抗性
3.5 μΩ-cm, 20°C
bp
1484 °C (lit.)
mp
850 °C (lit.)
密度
1.54 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Ca]
InChI
1S/Ca
InChI Key
OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カルシウムは反応性が高く、 毒性のない金属で、多くの場合、 アルミノサーミック法または電気分解法によって調製されます。純度99%の金属カルシウム顆粒は、 複数の産業および学術用途で使用される貴重な材料です。本顆粒は 高品質のカルシウムから作られ、 その純度と品質を保証するため、厳格な製造基準に従って製造されています。顆粒状のため、 粉末に比べて取扱いや保管が容易で、 さまざまな用途に便利です。
アプリケーション
Ca8Al3およびCa13Al14の前駆体です。新たな金属ジントル相との金属間化合物です。7
弊社の純度99%のカルシウム金属顆粒は、 ウランやトリウムを含むさまざまな金属の製造において、 還元剤として広く使用されています。また、航空宇宙産業や自動車産業で 一般に使用されるアルミニウム合金の製造 にも不可欠な成分です。これらのカルシウム金属顆粒は、 鋼の脱硫や、各種金属製造における 脱酸剤としても使用されます。さらに、弊社の金属カルシウム顆粒は、 アルデヒド、ケトン、エステルおよびニトリルなどの 各種官能基を、対応するアルコールに還元する 有機合成に広く使用されています。この金属は、有機合成の重要な中間体として機能する グリニャール試薬の調製にも利用されます。
特徴および利点
  • 保証された品質 - 高品質の原材料から作られ、一貫した性能を保証するため、厳格な製造基準に従って製造されています。
  • 取扱いと保管が容易 - 粉末と比較して粒状なため、材料の保管および取扱い中の安定性が高いです。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Water-react 2
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く)及びアルカリ土類金属
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
215147-5G:
215147-100G:
215147-500G:
215147-VAR:
215147-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tsai-Wen Chen et al.
Nature, 499(7458), 295-300 (2013-07-23)
Fluorescent calcium sensors are widely used to image neural activity. Using structure-based mutagenesis and neuron-based screening, we developed a family of ultrasensitive protein calcium sensors (GCaMP6) that outperformed other sensors in cultured neurons and in zebrafish, flies and mice in
S Boonen et al.
Journal of internal medicine, 259(6), 539-552 (2006-05-18)
Combined calcium and vitamin D supplementation is an essential component of the management of osteoporosis, supported by a strong scientific rationale. The types of individuals who should receive calcium and vitamin D supplements are those: (i) patients with documented osteoporosis
Byrappa Venkatesh et al.
Nature, 505(7482), 174-179 (2014-01-10)
The emergence of jawed vertebrates (gnathostomes) from jawless vertebrates was accompanied by major morphological and physiological innovations, such as hinged jaws, paired fins and immunoglobulin-based adaptive immunity. Gnathostomes subsequently diverged into two groups, the cartilaginous fishes and the bony vertebrates.
Eleni Gourni et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 55(10), 1719-1725 (2014-08-26)
Gastrin-releasing peptide receptors (GRPrs) are overexpressed on a variety of human cancers, providing the opportunity for peptide receptor targeting via radiolabeled bombesin-based peptides. As part of our ongoing investigations into the development of improved GRPr antagonists, this study aimed at
Erik Smedler et al.
Biochimica et biophysica acta, 1840(3), 964-969 (2013-11-26)
Calcium (Ca(2+)) oscillations are ubiquitous signals present in all cells that provide efficient means to transmit intracellular biological information. Either spontaneously or upon receptor ligand binding, the otherwise stable cytosolic Ca(2+) concentration starts to oscillate. The resulting specific oscillatory pattern
資料
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.
バイオメディシンや磁気記録、磁気エネルギー貯蔵への応用の可能性から非常に大きな注目を集めている磁性ナノ粒子の合成法について解説します。