Merck
403334
Sigma-Aldrich
バリウム
pieces, 1 cm, 99% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ba
CAS番号:
分子量:
137.33
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
pieces
アッセイ:
99% trace metals basis
品質水準
アッセイ
99% trace metals basis
フォーム
pieces
反応適合性
reagent type: reductant
抵抗性
50.0 μΩ-cm, 20°C
不純物
0.5% strontium
粒径
1 cm
bp
1640 °C (lit.)
mp
725 °C (lit.)
密度
3.6 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Ba]
InChI
1S/Ba
InChI Key
DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
c-Srcキナーゼ活性化を経由した、足場非依存性増殖およびヒトHaCaTケラチン生成細胞の浸潤を促進します
ヘテロバイメタルアルカリ土類錯体の合成に用いる反応剤
通常は医療用に用います。特に消化管の可視化に用います
以下の用途に関与する反応剤です。
  • 透明石英ガラスとの相互作用
  • アルギン酸塩塗布酸化鉄ナノ粒子の凝集
純粋なBa21M2O5HX(M = Ge、 SI、 Ga、 In、 Tl) 亜酸化物ジントル相の合成に不可欠です。3
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く)及びアルカリ土類金属
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
403334-VAR:
403334-BULK:
403334-10G:4548173956763
403334-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
リチウム granular, 99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
499811
リチウム
Thang, et al.,
PLoS ONE, 6 (2011)
D. P. Daniels, et al.,
Dalton Transactions (2011)
Kai Loon Chen et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 23(11), 5920-5928 (2007-05-02)
Early-stage aggregation kinetics studies of alginate-coated hematite nanoparticles in solutions containing alkaline-earth metal cations revealed enhanced aggregation rates in the presence of Ca2+, Sr2+, and Ba2+, but not with Mg2+. Transmission electron microscopy (TEM) imaging of the aggregates provided evidence
Patrick L Hayes et al.
The journal of physical chemistry. A, 112(4), 660-668 (2008-01-10)
Inorganic anions and cations are ubiquitous in environmental chemistry. Here, we use second harmonic generation to track the interaction of the environmentally important metal cations barium, strontium, and cadmium and the nitrate anion with fused quartz/water interfaces at pH 7.
André Deutschmann et al.
Molecular pharmacology, 83(2), 501-511 (2012-12-01)
Bisphenol A (BPA), a high volume production chemical compound attracts growing attention as a health-relevant xenobiotic in humans. It can directly bind to hormone receptors, enzymes, and ion channels to become biologically active. In this study we show that BPA