Merck
463728
Sigma-Aldrich
マンガン
powder, ≥99.9% trace metals basis
別名:
コロイド状マンガン, マンガン-55, マンガン元素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Mn
CAS番号:
分子量:
54.94
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141724
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
フォーム
powder
抵抗性
185 μΩ-cm, 20°C
bp
1962 °C (lit.)
mp
1244 °C (lit.)
密度
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Mn]
InChI
1S/Mn
InChI Key
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
マンガン粉末は、 高い融点(1244°C)と優れた耐腐食性および耐摩耗性を備えた、 自由に流動する褐色から黒色の粉末です。弊社の高純度 マンガン粉末(≥99.9%)は、さまざまな産業および学術用途で 信頼性が高く、価値ある材料です。マンガンは複数の酸化状態で存在できるため、 酸化還元媒介因子として機能し、 反応物と生成物間の電子移動を促進します。このため、アルコールの酸化や産業排出物からの汚染物質の除去など、 幅広い化学反応で効果的な 触媒となります。
アプリケーション
マンガン粉末は、コスト効率が高い合金元素で、高い焼入れ性を示します。マンガン粉末は主に粉末冶金において次のように使用されます。
  • リチウムイオン電池用酸化マンガン調製の出発物質として。
  • 表面合金化に使用する材料として。
  • スチールを焼結してマンガン鋼を形成するため。
特徴および利点
弊社の純度99.9%のマンガン粉末は、純度が最も重要な粉末冶金および化学産業で有用です。
✔ 一貫した品質
✔ 高純度
✔ スケールアップが可能:バルクスケールとパイロットスケール
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Water-react 1
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級II
第一種可燃性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
463728-25G:4548173941707
463728-BULK:
463728-VAR:
463728-100G:4548173941691
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
マンガン powder, max. particle size 300 micron, weight 100 g, purity 99.5%
GF47272686
マンガン
マンガン flake, 25 mm, weight 50 g, purity 99.95%
GF92800548
マンガン
マンガン powder, max. particle size 45 micron, weight 1000 g, purity 99.5%
GF15929028
マンガン
マンガン powder, 300 max. part. size (micron), weight 1000 g, purity 99.5%
GF77201850
マンガン
コバルト powder, <150 μm, ≥99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
266647
コバルト
マンガン rod, 10mm, diameter 4.0mm, cast, 99.5%
GF11021094
マンガン
マンガン flake, 25 mm, weight 100 g, purity 99.95%
GF09388479
マンガン
ニッケル powder, <50 μm, 99.7% trace metals basis
Sigma-Aldrich
266981
ニッケル
ニッケル powder, <150 μm, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
203904
ニッケル
Investigating surface properties of OHNS die steel after electrical discharge machining with manganese powder mixed in the dielectric
Kumar S and Singh R
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 50(5-8), 625-633 (2010)
Novel synthesis of LiMn2O4 with large tap density by oxidation of manganese powder
Guo H, et al.
Energy Conversion and Management , 52(4), 2009-2014 (2011)
Manganese in ferrous powder metallurgy
Salak A, et al.
Powder Metallurgy Progress, 1(1), 41-58 (2001)
M Baldwin et al.
Neurotoxicology, 20(2-3), 343-353 (1999-07-01)
Exposure data and bioindicators were obtained for a study whose objective was detection of early manifestations of manganese (Mn) neurotoxicity in a population with potential environmental exposure. The study included persons with no history of neurotoxic workplace exposure in Southwest
D G Barceloux
Journal of toxicology. Clinical toxicology, 37(2), 293-307 (1999-06-26)
Manganese is a very hard, brittle metal, which is used to increase the strength of steel alloys. Absorption from the gastrointestinal tract occurs in the divalent and tetravalent forms. Permanganates, which are strong oxidizing agents, have a +7 valence. The
資料
高遷移金属シリサイドの異方性熱電変換デバイスへの応用について紹介します。
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.