Merck
44504
Supelco
Dowex 50W X8 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 16-50 mesh, strongly acidic
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
NB.21
product name
Dowex 50WX8, hydrogen form, strongly acidic, 16-50 mesh
詳細
cross-linkage 8%
品質水準
形状
beads
湿度
50-58%
テクニック
LPLC: suitable
マトリックス
styrene divinylbenzene (gel)
マトリックス活性基
sulfonic acid functional group
粒径
16-50 mesh
キャパシティ
1.1 meq/mL by wetted bed volume
分離法
cation exchange
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChI Key
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
HCR-Wという名称も使われています。
アプリケーション
Dowex 50WX8(HCR-W)水素型は次の用途で使用されます。
  • 分離用樹脂として。使い終わると0.25 Nの硫酸で再生できます。
  • 触媒として。
  • ペーパークロマトグラフィーに用いる上清画分サンプルの脱イオン化に使用されます。
Dowex 50WX8水素型は、分離媒体中でTLC、ペーパークロマトグラフィーおよびLPLCに使用できます。
法的情報
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Novel ion exchange chromatographic method using conductimetric detection.
Small, Hamish, Timothy S. Stevens, and William C. Bauman.
Analytical Chemistry, 47, 1801-1809 (1975)
Chemical composition and ultrastructure of wild-type and white mutantAspergillus nidulans conidial walls.
Claverie-Martin, Felix, Maria R. Diaz-Torres, and Michael J. Geoghegan.
Current Microbiology, 16, 281-287 (1988)
Hydrogen generation from hydrolysis of sodium borohydride using Ni-Ru nanocomposite as catalysts.
Liu, Cheng-Hong, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 34, 2153-2163 (2009)