製品名
AmberChrom™ 50WX2 水素型,
詳細
cross-linkage 2%
品質水準
フォーム
beads
パラメーター
150 °C max. temp.
湿度
74-82%
テクニック
LPLC: suitable
Matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
マトリックス活性基
sulfonic acid functional group
使用pH
0-14
キャパシティ
0.6 meq/mL by wetted bed volume
分離法
cation exchange
SMILES記法
C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChI Key
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
217476-VAR:
217476-1FT3:
217476-BULK:
217476-100G:
217476-2.5KG:
217476-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック