About This Item
化学式:
S(C6H4SH)2
CAS番号:
分子量:
250.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
98%
mp
112-114 °C (lit.)
SMILES記法
Sc1ccc(Sc2ccc(S)cc2)cc1
InChI
1S/C12H10S3/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H
InChI Key
JLLMOYPIVVKFHY-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
有用なモノマ-であり、染料用中間体です。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
396249-BULK:
396249-25G:
396249-VAR:
396249-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック