主要文書
8.14145
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol bis-mercaptoacetate
for synthesis
別名:
Ethylene glycol bis-mercaptoacetate, Ethylene glycol dithioacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HSCH2COOCH2)2
CAS番号:
分子量:
210.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
204-653-4
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
liquid
有効性
330 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
137-139 °C/2 hPa
密度
1.32 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H10O4S2/c7-5(3-11)9-1-2-10-6(8)4-12/h11-12H,1-4H2
InChI Key
PSYGHMBJXWRQFD-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (iodometric): ≥ 95.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.310 - 1.320
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2