製品名
Dowex G26 水素型, hydrogen form
品質水準
フォーム
beads
クロスリンク
10 % cross-linked
パラメーター
150 °C max. temp.
湿度
45-52%
テクニック
LPLC: suitable
Matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
マトリックス活性基
sulfonic acid functional group
直径
22-25 mesh
600-700 μm
使用pH
0-14
キャパシティ
2.0 meq/mL by wetted bed volume
密度
1.22 g/mL (lit.)
かさ密度
800 g/L (22.2 kg/cuft)
分離法
cation exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Strongly acidic cation exchange resin for chemical processing and mining. This resin does NOT meet FDA Food Additive Regulation 21 CFR 173.25.
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
573663-BULK:
573663-500G:
573663-100G:
573663-VAR:
573663-1FT3:
573663-5KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック