Merck
217514
Supelco
AmberChrom 50WX8 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 200-400 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C10H12 · C10H10 · C8H8)x
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23151817
NACRES:
SB.52
製品名
アンバークロム50WX8, 200-400 mesh, hydrogen form
詳細
cross-linkage 8%
品質水準
フォーム
beads
湿度
50-58%
テクニック
LPLC: suitable
Matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
マトリックス活性基
sulfonic acid functional group
粒径
200-400 mesh
キャパシティ
1.7 meq/mL by wetted bed volume
分離法
cation exchange
SMILES記法
C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChI Key
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アンバーライトHPR4800 Cl水素型は剥離剤樹脂として使用され、使い終わると0.25 Nの硫酸によって再生できます。アンバーライトHPR4800 Cl水素型は、触媒として使用されます。ペーパークロマトグラフィーのための上清画分試料の脱イオン化に使用されます。
アプリケーション
アンバーライトHPR4800 Cl水素型は、分離溶液中でTLC、ペーパークロマトグラフィーおよびLPLCに使用できます。
ファインケミカルや医薬品の分離用の強酸性陽イオン交換樹脂;FDA食品添加物規制 21CFR(連邦規則集)173.25の要件を満たしています。
特徴および利点
強酸性陽イオン交換樹脂です。
その他情報
本イオン交換樹脂は特に処理、洗浄は行われていません。前準備として、適切な溶出と洗浄をお勧めします。
本品は特に処理、洗浄は行われていません。前準備として、適切な溶出と洗浄をお勧めします。
法的情報
Amberchrom is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
217514-VAR:
217514-500G:
217514-2.5KG:
217514-100G:
217514-BULK:
217514-1FT3:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Myat T Lin et al.
Nature plants, 6(10), 1289-1299 (2020-09-16)
Ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase-oxygenase (Rubisco) catalyses the first step in carbon fixation and is a strategic target for improving photosynthetic efficiency. In plants, Rubisco is composed of eight large and eight small subunits, and its biogenesis requires multiple chaperones. Here, we optimized
Andreia Biolo et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(6), 1926-1929 (2009-02-11)
A major determinant of maximal exercise capacity is the delivery of oxygen to exercising muscles. myo-Inositol trispyrophosphate (ITPP) is a recently identified membrane-permeant molecule that causes allosteric regulation of Hb oxygen binding affinity. In normal mice, i.p. administration of ITPP
Novel ion exchange chromatographic method using conductimetric detection.
Small, Hamish, Timothy S. Stevens, and William C. Bauman.
Analytical Chemistry, 47, 1801-1809 (1975)
Chemical composition and ultrastructure of wild-type and white mutantAspergillus nidulans conidial walls.
Claverie-Martin, Felix, Maria R. Diaz-Torres, and Michael J. Geoghegan.
Current Microbiology, 16, 281-287 (1988)
Hydrogen generation from hydrolysis of sodium borohydride using Ni-Ru nanocomposite as catalysts.
Liu, Cheng-Hong, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 34, 2153-2163 (2009)