Merck
422096
Supelco
AmberChrom 50WX4 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 100-200 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C10H12 · C10H10 · C8H8)x
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.52
product name
AmberChrom 50WX4水素型, hydrogen form, 100-200 mesh
詳細
cross-linkage 4%
品質水準
形状
beads
湿度
64-72%
テクニック
LPLC: suitable
マトリックス
styrene-divinylbenzene (gel)
マトリックス活性基
sulfonic acid functional group
粒径
100-200 mesh
キャパシティ
1.1 meq/mL by wetted bed volume
分離法
cation exchange
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChI Key
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Dowex 50WX4水素フォームは、非マクロポーラスゲル状ビーズレジンです。Dowex 50WX4水素フォームは、陰イオン交換クロマトグラフィーで使用されるカラム充填剤として使用できます。
アプリケーション
Dowex 50WX4水素フォームは以下に使用されました。
  • 薬物負荷および放出プロファイルに対する粒径の影響を調査するため
  • D,L-グリセルアルデヒド3-リン酸ジエチルアセタール(バリウム塩)を沸騰水で処理して遊離アルデヒドD,L-グリセルアルデヒド3-リン酸に変換するため
FDA食品添加物規制 21CFR(連邦規則集)173.25の要件を満している強酸性陽イオン交換樹脂
廃棄核物質から有用な放射性核種を回収するために使用されます。
その他情報
本強酸性陽イオン交換樹脂は特に処理、洗浄は行われていません。前準備として、適切な溶出と洗浄をお勧めします。
法的情報
Amberchrom is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
422096-BULK:
422096-500G:
422096-PM:
422096-100G:
422096-2.5KG:
422096-1FT3:
422096-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Superacid polymers: Synthesis and analysis of AlCl3-sulfonic acid resin complexes.
Magnotta, V. L., and B. C. Gates.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 15, 1341-1347 (1977)
Mohapatra, P.K., et al.
Solvent Extr. Ion Exch., 22, 267-267 (2004)
Maybelle K Go et al.
Biochemistry, 48(24), 5769-5778 (2009-05-12)
Product distributions for the reaction of glycolaldehyde labeled with carbon-13 at the carbonyl carbon ([1-(13)C]-GA) catalyzed by triosephosphate isomerase (TIM) in D(2)O at pD 7.0 in the presence of phosphite dianion and in its absence were determined by (1)H NMR
Sebastian Reichau et al.
The Journal of biological chemistry, 286(18), 16197-16207 (2011-04-02)
Tuberculosis remains a serious global health threat, with the emergence of multidrug-resistant strains highlighting the urgent need for novel antituberculosis drugs. The enzyme 3-deoxy-D-arabino-heptulosonate 7-phosphate synthase (DAH7PS) catalyzes the first step of the shikimate pathway for the biosynthesis of aromatic
Seong Hoon Jeong et al.
International journal of pharmaceutics, 361(1-2), 26-32 (2008-06-21)
Complexes of ion-exchange resins and dextromethorphan (DM), a model drug, were prepared using different methods including a batch and a column method with different functional groups, ion-exchange capacity, degree of crosslinking, and resin particle size. Drug loading efficiency, release profiles