Merck
GF92800548
マンガン
flake, 25 mm, weight 50 g, purity 99.95%
別名:
MN006201
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Mn
CAS番号:
分子量:
54.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141724
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.95%
フォーム
flakes
メーカー/製品名
Goodfellow 928-005-48
抵抗性
185 μΩ-cm, 20°C
重量
50 g
bp
1962 °C (lit.)
mp
1244 °C (lit.)
密度
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Mn]
InChI
1S/Mn
InChI Key
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF92800548-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)