Merck
441872
Sigma-Aldrich
カルシウム
dendritic pieces, purified by distillation, 99.99% trace metals basis
別名:
カルシウム元素, カルシウム原子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ca
CAS番号:
分子量:
40.08
Beilstein:
4241647
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141503
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
dendritic pieces
精製方法
distillation
反応適合性
reagent type: reductant
抵抗性
3.5 μΩ-cm, 20°C
bp
1484 °C (lit.)
mp
850 °C (lit.)
密度
1.54 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Ca]
InChI
1S/Ca
InChI Key
OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カルシウムは反応性が高く、毒性のない金属で、還元剤として広く使用されています。鋼の改良、脱硫剤、合金化剤としても使用されます。カルシウムは、アルミノサーマル法または電気分解法によって製造されます。
アプリケーション
Ca8Al3およびCa13Al14の前駆体です。新たな金属ジントル相との金属間化合物です。7
カルシウムは、以下に使用できます。
  • チタンのメカニカルアロイングにおける処理制御剤として、最大の粉末収率と安定した微細構造が得られます。
  • 金属ジントル相によるCa8Al3およびCa13Al14と、平面正方形のスズ単位で構成される新たなタイプのスズ鎖でCa6.2Mg3.8Snを合成する前駆体です。
  • フェノールの高度に選択的な酸化における触媒。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Water-react 2
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く)及びアルカリ土類金属
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
441872-25G-PW:
441872-5G:
441872-VAR:
441872-5G-PW:
441872-25G:
441872-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Atoguchi, T.; Kanougi, T.
Zeoraito, 21, 64-64 (2004)
Ganguli, A.K. et al.
Journal of the American Chemical Society, 120, 1223-1223 (1998)
Tsai-Wen Chen et al.
Nature, 499(7458), 295-300 (2013-07-23)
Fluorescent calcium sensors are widely used to image neural activity. Using structure-based mutagenesis and neuron-based screening, we developed a family of ultrasensitive protein calcium sensors (GCaMP6) that outperformed other sensors in cultured neurons and in zebrafish, flies and mice in
S Boonen et al.
Journal of internal medicine, 259(6), 539-552 (2006-05-18)
Combined calcium and vitamin D supplementation is an essential component of the management of osteoporosis, supported by a strong scientific rationale. The types of individuals who should receive calcium and vitamin D supplements are those: (i) patients with documented osteoporosis
Byrappa Venkatesh et al.
Nature, 505(7482), 174-179 (2014-01-10)
The emergence of jawed vertebrates (gnathostomes) from jawless vertebrates was accompanied by major morphological and physiological innovations, such as hinged jaws, paired fins and immunoglobulin-based adaptive immunity. Gnathostomes subsequently diverged into two groups, the cartilaginous fishes and the bony vertebrates.