アッセイ
99.999% trace metals basis
形状
evaporation slug
自己発火温度
1400 °F
抵抗性
2.6548 μΩ-cm
直径× L
6.3 mm × 6.3 mm
重量
~0.5 g (one slug)
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
密度
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Al]
InChI
1S/Al
InChI Key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
433705-5G-PW:
433705-25G:
433705-BULK:
433705-VAR:
433705-25G-PW:
433705-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
コンビナトリアル材料科学は予測できない新規材料を探索するための強力な手法であり、研究開発にかかる時間やコストを大幅に削減できる可能性があります。
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.