Merck
373184
Sigma-Aldrich
evaporation slug, diam. × L 0.3 cm × 0.6 cm, 99.99% trace metals basis
別名:
金元素, 金粉
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Au
CAS番号:
分子量:
196.97
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141717
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
evaporation slug
抵抗性
2.05 μΩ-cm, 0°C
直径× L
0.3 cm × 0.6 cm
重量
800 mg (one slug)
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
密度
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Au]
InChI
1S/Au
InChI Key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
詳細
金蒸着塊は、主にプラズモン共鳴および触媒作用などのユニークな特性をもつナノ粒子の塗装に採用されています。
アプリケーション
  • ヒトのがんの診断や治療における金ナノ粒子:金ナノ粒子の生物学的用途、特にがんの診断や治療における用途について考察し、その免疫原性の低さと標的ドラッグデリバリーへの可能性を浮き彫りにしています(Singh et al., 2018)。
  • 自然金における科学的・物理的不均一性:この研究は、金の不均一性とさまざまな科学的研究に対するその影響に関する見解をもたらしており、これは自然環境の中における金の物理的・化学的性質を理解する上で非常に重要です′(Chapman et al., 2021)。
  • 生物学と医学のための金ナノ粒子:生物学的・医学的な用途における金ナノ粒子の利用を包括的に概説し、ドラッグデリバリーシステムや治療薬に利益をもたらすその独自の特性を強調しています(Giljohann et al., 2015)。
  • 金ナノ粒子における表面プラズモン共鳴:金ナノ粒子の表面プラズモン共鳴特性と検出やイメージングなどの技術におけるその用途に注目した詳細なレビュー(Amendola et al., 2017)。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
373184-900MG:
373184-16G:
373184-18G:
373184-VAR:
373184-3.2G-PW:
373184-800MG:
373184-800MG-PW:
373184-3.2G:
373184-BULK:
373184-3.6G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
From Si source gas directly to positioned, electrically contacted Si nanowires: the self-assembling ?grow-in-place approach
Shan Y, et al.
Nano Letters, 49(11), 2085-2089 (2004)
Gas-phase production of gold-decorated silica nanoparticles
Boies AM, et al.
Nanotechnology, 22(31) (2011)
Fengxian Zheng et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(6), 3990-3998 (2013-07-19)
Gold nanoparticles (AuNPs) are of biomedical importance, such as delivery vectors. Therefore, we used all-atom molecular dynamic simulations to study the interaction of AuNPs with cell membrane (DMPC bilayer). We observed that the AuNPs adhered spontaneously on the surface of
Zhengxia Liu et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 9(6), 1017-1028 (2013-07-19)
Ischemic stroke is a leading cause of death and disability, and the treatment options are limited. Recent studies demonstrated that the promising applications of gold nanoparticles (Au-NPs) as intrinsic therapeutics; however, little is known about the effect of Au-NPs on
Tianxun Gong et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 9(6), 985-991 (2013-07-19)
In this paper, we proposed the use of gold nanoparticles as plasmon scattering probes for dark-field multiplex imaging of live cancer cells. By carefully engineering the surfaces, aqueous dispersions of anti-EGFR antibody-conjugated gold nanospheres and gold nanorods are prepared. We
資料
コンビナトリアル材料科学は予測できない新規材料を探索するための強力な手法であり、研究開発にかかる時間やコストを大幅に削減できる可能性があります。
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.