Merck
735167
Sigma-Aldrich
フッ素ドープ酸化スズコーティングガラススライド
L × W × thickness 300 mm × 300 mm × 2.2 mm, surface resistivity ~7 Ω/sq
別名:
FTOガラス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
詳細
Haze: 5%
品質水準
組成
SnO2/F
表面抵抗
~7 Ω/sq
L × W ×厚み
300 mm × 300 mm × 2.2 mm
透過率
80-82% (visible)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フッ素ドープ酸化スズコーティングガラススライドの皮膜厚さは∼550 nmです。ガラスの屈折率は∼ 1.52で、SnO2:F被覆は ∼ 1.85です。
アプリケーション
フルオリンドープ酸化スズでコーティングしたガラススライド(FTOガラス)は、色素増感型太陽電池(DSSC)および太陽電池(PV)を製作するための基質として使用できます。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
735167-VAR:
735167-BULK:
735167-1EA-PW:
735167-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Facile solution-controlled growth of CuInS2 thin films on FTO and TiO2/FTO glass substrates for photovoltaic application
Peng S, et al.
Journal of alloys and compounds, 481(1-2), 786-791 (2009)
Hydrothermal fabrication of hierarchically anatase TiO 2 nanowire arrays on FTO glass for dye-sensitized solar cells
Wu W, et al.
Scientific reports, 3, 1352-1352 (2013)
Malkeshkumar Patel et al.
Beilstein journal of nanotechnology, 9, 2432-2442 (2018-09-27)
Co3O4 has been widely studied as a catalyst when coupled with a photoactive material during hydrogen production using water splitting. Here, we demonstrate a photoactive spinel Co3O4 electrode grown by the Kirkendall diffusion thermal oxidation of Co nanoparticles. The thickness-dependent
資料
酸化亜鉛(ZnO)を電子輸送層材料に用いた高効率逆構造型ポリマー太陽電池について解説します。
Organic photovoltaics (OPVs) represent a low-cost, lightweight, and scalable alternative to conventional solar cells. While significant progress has been made in the development of conventional bulk heterojunction cells, new approaches are required to achieve the performance and stability necessary to enable commercially successful OPVs.
A transparent conductive electrode (TCE) is an essential component of various optoelectronic devices such as solar cells, liquid-crystal displays (LCD), light-emitting diodes (LED), and touch screens.
グラフェンは透明導電性電極の新たな材料として期待されており、カーボンナノチューブや銀ナノワイヤとともに注目されています。
すべて表示
プロトコル
Selenium's roles range from essential dietary element to semiconductor in advanced applications like xerography.