Merck
703192
Sigma-Aldrich
酸化インジウムすずコートガラススライド、正方形
surface resistivity 8-12 Ω/sq
別名:
ITO, ITO被覆スライド、正方形
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
In2O3 · (SnO2)x
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
詳細
slide
品質水準
表面抵抗
8-12 Ω/sq
L × W ×厚み
25 mm × 25 mm × 1.1 mm
透過率
84% (nominal at 550nm)
屈折率
n20/D 1.517
SMILES記法
O=[Sn]=O.O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
InChI Key
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
基質:未研磨フロートガラス、SiO2薄膜(200~300 Å)コーティング保護済み
酸化インジウムスズ(ITO)は透明な伝導性酸化物として広く用いられています。主な特徴として電気伝導性、光学的透明性および膜であるため廃棄が容易である、などがあります。
アプリケーション
ITOガラススライドは、高分子半導体と有機発光ダイオード(OLEDS)のブレンドに基づいた高分子太陽電池製造のための基盤として用いられました。ITO基盤はまた、基板の表面をプリンティングツールでエッチングすることにより透明なヒーター配列をデザインすることに用いることができます。ITO被覆スライドはクローズ型マイクロ流体素子およびディスプレイおよび他の光電子デバイス中の透明電極として用いられることがあります。その他に可能性のある用途として報告があるのは:
  • ITO被覆ガラス基板上でのユーメラニン試料の調製。
  • 光学ビーム偏向(OBD)検出のための液体セルのインターフェイスウインドウは厚さ20 nmの酸化インジウムスズ膜を含みます
  • メソ多孔性TiO2膜はITO伝導性ガラス上に形成されます。
物性
ITOコーティングの厚さは1,200~1,600 Åです。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
703192-10PAK-PW:
703192-VAR:
703192-BULK:
703192-10PAK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Keith A Brown et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(32), 12921-12924 (2013-07-19)
Scanning probe lithography (SPL) is a promising candidate approach for desktop nanofabrication, but trade-offs in throughput, cost, and resolution have limited its application. The recent development of cantilever-free scanning probe arrays has allowed researchers to define nanoscale patterns in a
Myungjae Yang et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 14(25), e1800885-e1800885 (2018-05-29)
A method is developed to directly map nanoscale "noise-source switching" phenomena during the optoelectronic switching of phase-separated polymer nanocomposites of tetrathiafulvalene (TTF) and phenyl-C61 -butyric acid methyl ester (PCBM) molecules dispersed in a polystyrene (PS) matrix. In the method, electrical
Online coupling of digital microfluidic devices with mass spectrometry detection using an eductor with electrospray ionization.
Baker CA and Roper MG
Analytical Chemistry, 2955-2960 (2012)
High-resolution frequency-modulation atomic force microscopy in liquids using electrostatic excitation method.
Umeda K, et al.
Applied Physics Express, 3(6), 065205-065205 (2010)
Andreas Herrmann et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 15(1), 117-124 (2008-12-17)
Application of an electric field to liquid crystalline film forming imines with negative dielectric anisotropy, such as N-(4-methoxybenzylidene)-4-butylaniline (MBBA, 1), results in the expulsion of compounds that do not participate in the formation of the liquid crystalline phase. Furthermore, amines
資料
Organic Semiconductor Laser Materials
九州大学 安達先生に有機半導体レーザー材料についてレビューしていただきました。有機ELデバイスが実用化を迎え、その技術を発展させた次世代デバイスとして有機半導体レーザーダイオードの実現が期待されています。
Shinar教授(米国アイオワ州立大学)が、低コストで使い捨て可能な非侵襲的ウェアラブルバイオエレクトロニクスとしての、有機およびハイブリッド型エレクトロニクスを利用した多種多様なセンサー構成の発展について要約します。
Professor Shinar highlights low-cost, disposable sensor configurations in organic and hybrid electronics for healthcare applications.
すべて表示
プロトコル
Selenium's roles range from essential dietary element to semiconductor in advanced applications like xerography.
関連コンテンツ
軽量・フレキシブルで印刷プロセスが適用可能などの特徴をも有機薄膜太陽電池について、その開発の歴史と現状、有機薄膜太陽電池の発電メカニズム、有機薄膜太陽電池の素子作製法について紹介しています。